Learn More
5-Fluoro-2-nitrophenol, 98%
Codice prodotto. 11434274
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11434274
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12568.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 446-36-6 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 446-36-6
Formula molecolare C6H4FNO3
Molecular Weight (g/mol) 157.1
Numero MDL MFCD00007107
InChI Key QQURWFRNETXFTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-5-fluorophenol, 3-fluoro-6-nitrophenol, phenol, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-phenol, pubchem1490, pubchem2371, acmc-209jzc, 3-fluoro 6-nitrophenol, 5-flouro-2-nitrophenol
PubChem CID 9937
IUPAC Name 5-fluoro-2-nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-nitrophenol
Punto di fusione 30°C to 36°C
Punti di ebollizione 260°C
Punto d'infiammabilità 91°C (195°F)
Quantità 250 g
Beilstein 1870311
Peso formulazione 157.1
Percent Purity 98%
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.