Learn More
5-Fluoro-2-nitrotoluene, 98+%
Codice prodotto. 11451678
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11451678 10 g 10g
11461678 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11451678 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13944.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 446-33-3 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 446-33-3
Formula molecolare C7H6FNO2
Molecular Weight (g/mol) 155.128
Numero MDL MFCD00007283
InChI Key JHFOWEGCZWLHNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoro-2-nitrotoluene, 3-fluoro-6-nitrotoluene, 4-fluoro-2-methylnitrobenzene, 2-nitro-5-fluoro toluene, benzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro, toluene, 5-fluoro-2-nitro, 2-nitro-5-fluorotoluene, 2-methyl-4-fluoronitrobenzene, 3-methyl-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro-benzene
PubChem CID 94956
IUPAC Name 4-fluoro-2-methyl-1-nitrobenzene
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-2-nitrotoluene
Punto di fusione ∼20°C
Densità 1.27
Punti di ebollizione 97°C to 98°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Indice di rifrazione 1.528
Quantità 10 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2046652
Peso formulazione 155.13
Percent Purity ≥98%