Learn More
5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10453162
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10453162 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10453162 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07029DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1, 2-benzisoxazole hydrochloride
CAS 84163-16-6
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H14ClFN2O
Numero MDL MFCD06200879
Quantità 1 g
Sinonimo 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-4-piperidinyl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hcl, 4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl piperidine hydrochloride, 1,2-benzisoxazole,5-fluoro-3-4-piperidinyl-, hydrochloride, pubchem11469, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzisoxazole hcl salt, 5-fluoro-3-4-piperidyl benzo d isoxazole, chloride
InChI Key HSOJFILHZZEWJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCC1C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F.Cl
IUPAC Name 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 256.705
PubChem CID 2794754
Peso formulazione 256.71
Percent Purity 97%