Learn More
5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride |
| CAS | 84163-16-6 |
| Formula molecolare | C12 H13 F N2 O . Cl H |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(15-16-11)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H |
| SMILES | Cl.Fc1ccc2onc(C3CCNCC3)c2c1 |
| IUPAC Name | 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 256.7 |
| Peso formulazione | 256.0779 |