Learn More
5-Fluoro Cytosine, TRC
Codice prodotto. 30133193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133193 1 g 1g
30132659 500 mg 500mg
17941635 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133193 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5890001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2022-85-7
Formula molecolare C4 H4 F N3 O
Molecular Weight (g/mol) 129.09
Sinonimo Flucytosine, 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-5-fluoro-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro- (9CI), Cytosine, 5-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-5-fluoropyrimidin-2-ol, 5-Fluorocytosin, 5-Fluorocytosine, 6-Amino-2-oxo-5-fluoropyrimidine, Alcobon, Ancobon, Ancotil, Ancotyl, Flucytosin, Fluocytosine, Fluorocytosine, NSC 103805, Ro 2-9915
IUPAC Name 4-amino-5-fluoro-1H-pyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)NC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluorocytosine
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
Peso formulazione 129.0338