Learn More
5-Fluoro Risperidone, TRC
Codice prodotto. 30138703
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138703 5 mg 5mg
30137244 25 mg 25mg
30005212 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138703 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5959255MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1199589-74-6
Formula molecolare C23 H27 F N4 O2
Molecular Weight (g/mol) 410.48
Sinonimo 3-[2-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. D (EP)
IUPAC Name 3-[2-[4-(5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4ccc(F)cc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[2-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-14-17(24)5-6-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Peso formulazione 410.2118