Learn More
5-Fluoro Uracil, TRC
Codice prodotto. 30008773
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008773 100 g 100g
30005145 10 g 10g
18020850 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008773 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF596000100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-21-8
Formula molecolare C4 H3 F N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 130.08
Sinonimo Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Flucytosine Imp. A (EP), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-fluoro-, Uracil, 5-fluoro- (8CI), 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 2,4-Dioxo-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoracyl, 5-Fluoro-1H-pyrimidine-2,4-dione, 5-Fluoro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Fluoro-2,4-pyrimidinedione, 5-Fluoropyrimidine-2,4-diol, 5-Fluorouracil, 5-Oncouracil, Adrucil, Arumel, Carac, Carzonal, DBL, Efudex, Efudix, Efurix, FU, Fluoroblastin, Fluoroplex, Fluorouracile Accord, Flurablastin, Fluracedyl, Fluracil, Fluracilum, Fluri, Fluril, Ftoruracil, Kecimeton, NSC 19893, Phthoruracil, Phtoruracil, Queroplex, Ro 2-9757, Sigma 03738, Timazin, U 8953, Ulup, Fluorouracil
IUPAC Name 5-fluoro-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluorouracil
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Peso formulazione 130.0179
Percent Purity >95%