Learn More
5-Fluoroanthranilic Acid, TRC
Codice prodotto. 30401584
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30401584 250 mg
30402975 1 g
30390431 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30401584 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF587750250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 446-08-2
Formula molecolare C7 H6 F N O2
Molecular Weight (g/mol) 155.13
IUPAC Name 2-amino-5-fluorobenzoic acid
SMILES Nc1ccc(F)cc1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-fluorobenzoic Acid
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H6FNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Peso formulazione 155.0383