Learn More
5-Fluoroanthranilic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-5-fluorobenzoic Acid |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6FNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| Peso formulazione | 155.0383 |