Learn More
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, 96%
Codice prodotto. 15486047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15486047 5 g 5g
15408375 250 mg 250mg
15476047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15486047 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33239.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 70060-13-8 | C9H5FO2S | 196.195 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70060-13-8
Formula molecolare C9H5FO2S
Molecular Weight (g/mol) 196.195
Numero MDL MFCD01927184
InChI Key PLVPMOSTGNZKQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-fluoro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 5-fluoro, 2-carboxy-5-fluoro-1-benzothiophene, 5-fluoro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid, 5-fluoro-2-benzo-b thiophenecarboxylic acid, 5-fluorobenzothiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-fluoro
PubChem CID 901439
IUPAC Name 5-fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(S2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Punto di fusione 257°C to 262°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 196.19
Percent Purity 96%