Learn More
5-Fluorobenzoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15355028 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15355028 250 mg 250mg
15345028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15355028 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455612500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
Identificatori chimici
CAS 221347-71-3
Formula molecolare C7H4FNO
Molecular Weight (g/mol) 137.11
InChI Key ZRMPAEOUOPNNPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluorobenzoxazole, 5-fluorobenzo d oxazole, benzoxazole, 5-fluoro, benzoxazole,5-fluoro, pubchem21888, 5-fluoranyl-1,3-benzoxazole, benzoxazole, 5-fluoro-9ci
PubChem CID 19937167
IUPAC Name 5-fluoro-1,3-benzoxazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)N=CO2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluorobenzoxazole
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 137.11
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Fluorobenzoxazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.