Learn More
5-Fluorocytosine, 99+%
Codice prodotto. 10125793 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10125793 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10204381 1 g Bottiglia in vetro 1g
10742354 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10125793 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 258342500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2022-85-7 | C4H4FN3O | 129.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2022-85-7
Formula molecolare C4H4FN3O
Molecular Weight (g/mol) 129.09
Numero MDL MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
InChI Key XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
PubChem CID 3366
ChEBI CHEBI:5100
IUPAC Name 6-amino-5-fluoro-1H-pyrimidin-2-one
SMILES NC1=C(F)C=NC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluorocytosine
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 296.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1.0% max. (1 g, 105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Beilstein 25, 3688
Indice di Merck 15, 4156
Informazioni di solubilità Solubility in water: 15g/L (25°C)
Peso formulazione 129.09
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder