Learn More
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid, 98+%
Codice prodotto. 11415153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11415153 1 g 1g
11425153 5 g 5g
11435153 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11415153 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12794.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 399-76-8 | C9H6FNO2 | 179.15 g/mol
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid,is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid,is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
Solubility
It is highly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents. Stable under normal temperatures and pressures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 399-76-8
Formula molecolare C9H6FNO2
Molecular Weight (g/mol) 179.15
Numero MDL MFCD00005612
InChI Key WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
PubChem CID 1820
IUPAC Name 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Punto di fusione ∼259°C (decomposition)
Quantità 1 g
Beilstein 153217
Informazioni di solubilità It is highly soluble in water.
Peso formulazione 179.15
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid