Learn More
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 10737412 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10737412 1 g Bottiglia in vetro 1g
10124401 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10737412 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 331590010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 399-76-8 | C9H6FNO2 | 179.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 399-76-8
Formula molecolare C9H6FNO2
Molecular Weight (g/mol) 179.15
Numero MDL MFCD00005612
InChI Key WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
PubChem CID 1820
IUPAC Name 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 254°C to 258°C
Colore Brown-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 179.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder