Learn More
5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11348466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11348466 250 mg 250mg
11328466 1 g 1g
11338466 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11348466 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17507.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2338-71-8 | C9H6FNO | 163.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2338-71-8
Formula molecolare C9H6FNO
Molecular Weight (g/mol) 163.15
Numero MDL MFCD00022719
InChI Key YUAJKGBLPVLADK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoroindole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro, 3-formyl-5-fluoroindole, pubchem7267, zlchem 1197, 5-fluoro-3-formylindole, 5-fluoroindole-3-aldehyde, acmc-209g2v
PubChem CID 259089
IUPAC Name 5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES FC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Punto di fusione 164°C
Quantità 250 mg
Beilstein 1449216
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 163.15
Percent Purity 98%