Learn More
5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15214754 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15214754 5 g 5g
15204754 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15214754 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 443350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 2338-71-8
Formula molecolare C9H6FNO
Molecular Weight (g/mol) 163.15
Numero MDL MFCD00022719
InChI Key YUAJKGBLPVLADK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoroindole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro, 3-formyl-5-fluoroindole, pubchem7267, zlchem 1197, 5-fluoro-3-formylindole, 5-fluoroindole-3-aldehyde, acmc-209g2v
PubChem CID 259089
IUPAC Name 5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES FC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Punto di fusione 170°C to 172°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 163.15
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde, 99%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.