Learn More
5-Fluoroindole, 98%
Codice prodotto. 10397521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10397521 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10183961 1 g Bottiglia in vetro 1g
13448508 5 g Bottiglia in vetro 5g
13458508 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10397521 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 311922500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 399-52-0 | C8H6FN | 135.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 399-52-0
Formula molecolare C8H6FN
Molecular Weight (g/mol) 135.14
Numero MDL MFCD00005671
InChI Key ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681
PubChem CID 67861
ChEBI CHEBI:72818
IUPAC Name 5-fluoro-1H-indole
SMILES FC1=CC=C2NC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoroindole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 44.0°C to 48.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Peso formulazione 135.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder