Learn More
5-Fluoroindole, 99%
Codice prodotto. 11428266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11428266 1 g 1g
11438266 5 g 5g
11448266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428266 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15346.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 399-52-0 | C8H6FN | 135.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 399-52-0
Formula molecolare C8H6FN
Molecular Weight (g/mol) 135.14
Numero MDL MFCD00005671
InChI Key ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681
PubChem CID 67861
ChEBI CHEBI:72818
IUPAC Name 5-fluoro-1H-indole
SMILES FC1=CC=C2NC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoroindole
Punto di fusione 42°C to 47°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Beilstein 112350
Peso formulazione 135.14
Percent Purity 99%