Learn More
5-Fluoroindole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Fluoroindole |
| CAS | 399-52-0 |
| Formula molecolare | C8H6FN |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 5-Fluoro-1H-indole, 5-fluoroindole, NSC 88613 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H |
| SMILES | Fc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 135.14 |
| Peso formulazione | 135.0484 |