Learn More
5-Fluoroisatin, 98%
Codice prodotto. 11445766
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445766 25 g 25g
11425766 1 g 1g
11435766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11445766 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20831.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Add to basket
CAS: 443-69-6 | C8H4FNO2 | 165.123 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 443-69-6
Formula molecolare C8H4FNO2
Molecular Weight (g/mol) 165.123
Numero MDL MFCD00022795
InChI Key GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
PubChem CID 236566
IUPAC Name 5-fluoro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Fluoroisatin
Punto di fusione 224°C to 227°C
Quantità 25 g
Beilstein 131241
Peso formulazione 165.12
Percent Purity 98%