Learn More
5-Fluoroisatin, 98%
Codice prodotto. 13478538 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13478538 25 g 25g
10581852 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13478538 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367700250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 443-69-6 | C8H4FNO2 | 165.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 443-69-6
Numero MDL MFCD00022795
InChI Key GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
PubChem CID 236566
IUPAC Name 5-fluoro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoroisatin
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 224.0°C to 228.0°C
Colore Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H4FNO2
Quantità 25 g
Molecular Weight (g/mol) 165.12
Peso formulazione 165.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Fluoroisatin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.