Learn More
5-Fluoroisatin, Mikromol
Codice prodotto. 30462993
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30462993 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30462993 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3568.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Fluoroisatin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoroisatin
CAS 443-69-6
Nomi componenti o analita 5-Fluoroisatin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H4 F N O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1H-Indole-2,3-dione, 5-fluoro-, Indole-2,3-dione, 5-fluoro- (7CI,8CI), Isatin, 5-fluoro- (6CI), 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 5-Fluoro-2,3-indoledione, 5-Fluoroindoline-2,3-dione, 5-Fluoroisatin, 5-Fluoroisatine, NSC 39161
InChI Formula InChI=1S/C8H4FNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
Tipo di soluzione Neat
SMILES Fc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
IUPAC Name 5-fluoro-1H-indole-2,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 165.12
Quantità 25 mg
Peso formulazione 165.0226 g/mol