Learn More
5-Fluoroisatoic Anhydride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Fluoroisatoic Anhydride |
| CAS | 321-69-7 |
| Formula molecolare | C8H4FNO3 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 6-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 6-Fluorobenzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, NSC 149815 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H4FNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,(H,10,12) |
| SMILES | Fc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1 |
| IUPAC Name | 6-fluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.12 |
| Peso formulazione | 181.0175 |