Learn More
5-Fluoroquinazolin-4-ol, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-Fluoroquinazolin-4-ol |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
IUPAC Name | 5-fluoro-1,4-dihydroquinazolin-4-one |
Peso formulazione | 164.14 |
Percent Purity | 97% |