Learn More
5-Fluoroquinazolin-4-ol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10671416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10671416 5 g 5g
10019091 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10671416 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB04061DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 436-72-6
Formula molecolare C8H5FN2O
Molecular Weight (g/mol) 164.14
Numero MDL MFCD00173674
InChI Key UXEZULVIMJVIFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoro-4-hydroxyquinazoline, 5-fluoroquinazolin-4-ol, 5-fluoroquinazolin-4 1h-one, 5-fluoroquinazolin-4 3h-one, 5-fluoro-4-quinazolone, 5-fluoro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 5-fluoro, pubchem6307, 5-fluoroquinazolin-4-one, acmc-209jv3
PubChem CID 2737331
SMILES FC1=C2C(NC=NC2=O)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluoroquinazolin-4-ol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
IUPAC Name 5-fluoro-1H-quinazolin-4-one
Peso formulazione 164.14
Percent Purity 97%