Learn More
R&D Systems™ 5-Fluorouracil
Codice prodotto. 18762764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18762764 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18762764 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3257/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.49€
    126.00€ / 50mg
    Risparmia 14.49€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Thymidylate synthetase inhibitor
Anticancer agent. Metabolized to form fluorodeoxyuridine monophosphate (FdUMP), fluorodeoxyuridine triphosphate (FdUTP) and fluorouridine (FUTP). FdUMP inhibits thymidylate synthase, causing a reduction in dTMP synthesis. FUTP and FdUTP are misincorporated into RNA and DNA respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluorouracil
CAS 51-21-8
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C4H3FN2O2
Peso formulazione 130.08
Purezza >99%
Peso molecolare 130.08