Learn More
5-Fluorouracil-6-d1, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Fluorouracil-6-d1 |
| CAS | 90344-84-6 |
| Formula molecolare | C4H2DFN2O2 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-6-d, 5-fluoro- (9CI), 5-Fluorouracil-6-d, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-6-d, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine-6-d, Fluorouracil-6-D |
| SMILES | [2H]C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 131.08 |
| Peso formulazione | 131.0241 |