Learn More
5-Fluorouracil, >99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11498070 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11498070 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11498070 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210172201
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
CAS 51-21-8
Formula molecolare C4H3FN2O2
Numero MDL MFCD00006018
Quantità 1 g
Sinonimo 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, 5-fluoropyrimidine-2,4 1h,3h-dione
InChI Key GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC Name 5-fluoro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 130.08
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345