Learn More
5-Fluorouracil, ∽99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11418080 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11418080 10 g
11408080 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11418080 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210172210
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Identificatori chimici
CAS 51-21-8
Formula molecolare C4H3FN2O2
Molecular Weight (g/mol) 130.08
Numero MDL MFCD00006018
InChI Key GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345
IUPAC Name 5-fluoro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluorouracil
Colore White
Intervallo percentuale saggio ∽99%
Quantità 10 g
Peso formulazione 130.08
Forma fisica Powder