Learn More
5-Fluorouracil, MedChemExpress
Codice prodotto. 16431999
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16431999 1 g 1g
16460698 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16431999 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY90006
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress 5-Fluorouracil (5-FU) is an analogue of uracil and a potent antitumor agent. 5-Fluorouracil affects pyrimidine synthesis by inhibiting thymidylate synthetase thus depleting intracellular dTTP pools. 5-Fluorouracil induces apoptosis and can be used as a chemical sensitizer. 5-Fluorouracil also inhibits HIV.
5-Fluorouracil (5-FU) is an analogue of uracil and a potent antitumor agent. 5-Fluorouracil affects pyrimidine synthesis by inhibiting thymidylate synthetase thus depleting intracellular dTTP pools. 5-Fluorouracil induces apoptosis and can be used as a chemical sensitizer. 5-Fluorouracil also inhibits HIV.
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Fluorouracil
Forma fisica Solid
CAS 51-21-8
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H3FN2O2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo 5-FU
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (384.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (153.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)NC=C(F)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 130.08
Peso formulazione 130.08
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only