Learn More
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30393909
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30393909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30393909 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF7002405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 2199-59-9
Formula molecolare C10H13NO3
Quantità 5 g
Sinonimo 2,4-Dimethyl-3-ethoxycarbonyl-5-formylpyrrole, 4-Ethoxycarbonyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylate, Ethyl 2-Formyl-3,5-dimethylpyrrole-4-carboxylate, Ethyl 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate, Ethyl 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate, NSC 13426
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO3/c1-4-14-10(13)9-6(2)8(5-12)11-7(9)3/h5,11H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)c1c(C)[nH]c(C=O)c1C
Molecular Weight (g/mol) 195.22
Peso formulazione 195.0895