Learn More
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17923946
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17923946 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17923946 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3568.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
CAS 253870-02-9
Nomi componenti o analita 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H9 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl-, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-6(3-10)9-5(2)7(4)8(11)12/h3,9H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES Cc1[nH]c(C=O)c(C)c1C(=O)O
IUPAC Name 5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 167.16
Quantità 25 mg
Peso formulazione 167.0582 g/mol