Learn More
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30398539
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30398539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30398539 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF7002535G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
CAS 253870-02-9
Formula molecolare C8 H9 N O3
Quantità 5 g
Sinonimo 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl-, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-6(3-10)9-5(2)7(4)8(11)12/h3,9H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES Cc1[nH]c(C=O)c(C)c1C(=O)O
IUPAC Name 5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 167.16
Peso formulazione 167.0582