Learn More
5-Formyl-2-furancarboxylic acid, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 17271182 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17271182 5 g 5g
17261182 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17271182 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 466000050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13529-17-4 | C6H3O4 | 139.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13529-17-4
Formula molecolare C6H3O4
Molecular Weight (g/mol) 139.09
InChI Key SHNRXUWGUKDPMA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name 5-formylfuran-2-carboxylate
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(O1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Punto di fusione 209.0°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 140.09