Learn More
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10736085 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10736085 5 g Bottiglia in vetro 5g
10664735 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10736085 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397150050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 4347-33-5 | C5H5BO3S | 155.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4347-33-5
Formula molecolare C5H5BO3S
Molecular Weight (g/mol) 155.96
Numero MDL MFCD02093666
InChI Key DEQOVKFWRPOPQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-formyl-2-thiopheneboronic acid, 5-formylthiophen-2-boronic acid, 5-formylthiophen-2-yl boronic acid, 5-formylthiophene-2-boronic acid, 2-formylthiophene-5-boronic acid, 5-formylthienyl-2-boronic acid, 5-formyl-2-thienyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-thienyl, 5-formyl-2-thiopheneboronicacid, pubchem1722
PubChem CID 2773430
IUPAC Name (5-formylthiophen-2-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(S1)C=O
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 132°C to 135°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 155.97
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.