Learn More
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid, 97%
Codice prodotto. 11455720
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11455720 5 g 5g
11445720 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11455720 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25947.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 352530-25-7 | C6H7BO3S | 169.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 352530-25-7
Formula molecolare C6H7BO3S
Molecular Weight (g/mol) 169.99
Numero MDL MFCD03093890
InChI Key QEIXJCOHLUKRPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-formyl-4-methylthiophen-2-yl boronic acid, 5-borono-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid, zlchem 1324, acmc-209iey, 5-borono-3-methylthiophene-2-carbaldehyde, b-5-formyl-4-methyl-2-thienyl boronic acid, boronicacid,b-5-formyl-4-methyl-2-thienyl
PubChem CID 46738927
IUPAC Name (5-formyl-4-methylthiophen-2-yl)boronic acid
SMILES CC1=C(SC(=C1)B(O)O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid
Punto di fusione 118°C to 120°C
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 169.95
Percent Purity 97%