Learn More
5-Formyl Uracil, TRC
Codice prodotto. 30406526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406526 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30406526 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF701500500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Formyluracil
CAS 1195-08-0
Formula molecolare C5 H4 N2 O3
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H4N2O3/c8-2-3-1-6-5(10)7-4(3)9/h1-2H,(H2,6,7,9,10)
SMILES O=CC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC Name 2,4-dioxo-1H-pyrimidine-5-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 140.1
Peso formulazione 140.0222