Descrizione
5-Formylcytosines Monoclonal antibody specifically detects 5-Formylcytosines in Human samples. It is validated for ELISA (Matched Antibody Pair), ELISA (Matched Antibody Pair)
Specifica
Specifica
| Antigene | 5-Formylcytosines |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Biotin |
| Diluizione | ELISA, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 50 - 200ng/well, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1 - 0.5ug/ml |
| Specie ospite | Rabbit |
| Quantità | 1 Set |
| Status giuridico | RUO |
| Primario o secondario | Primary |
| Target Species | Human |
| Vedi altri risultati |