Learn More
5-Formylfuran-2-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30389160
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389160 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389160 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF7005001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Formylfuran-2-carboxylic Acid
CAS 13529-17-4
Formula molecolare C6 H4 O4
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1oc(C=O)cc1
IUPAC Name 5-formylfuran-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 140.09
Peso formulazione 140.011