Learn More
5-Formylfuran-2-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30391524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391524 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391524 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF700500250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Formylfuran-2-carboxylic Acid
CAS 13529-17-4
Formula molecolare C6 H4 O4
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1oc(C=O)cc1
IUPAC Name 5-formylfuran-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 140.09
Peso formulazione 140.011
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.