Learn More
5-Formylsalicylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30390419
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30390419 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30390419 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF701093500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Formylsalicylic Acid
CAS 616-76-2
Formula molecolare C8 H6 O4
Quantità 500 mg
Sinonimo 5-Formyl-2-hydroxybenzoic Acid, 2-Hydroxy-5-formylbenzoic Acid, 3-Carboxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-6-hydroxybenzoic Acid, 6-Hydroxyisophthalaldehydic Acid, NSC 15046, NSC 16527
InChI Formula InChI=1S/C8H6O4/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11)12/h1-4,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc(C=O)ccc1O
IUPAC Name 5-formyl-2-hydroxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 166.131
Peso formulazione 166.027