Learn More
5-Formylthiophene-2-boronic acid, 97%
Codice prodotto. 11432300
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432300 5 g 5g
11422300 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11432300 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H29289.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4347-33-5 | C5H5BO3S | 155.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4347-33-5
Formula molecolare C5H5BO3S
Molecular Weight (g/mol) 155.96
Numero MDL MFCD02093666
InChI Key DEQOVKFWRPOPQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-formyl-2-thiopheneboronic acid, 5-formylthiophen-2-boronic acid, 5-formylthiophen-2-yl boronic acid, 5-formylthiophene-2-boronic acid, 2-formylthiophene-5-boronic acid, 5-formylthienyl-2-boronic acid, 5-formyl-2-thienyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-thienyl, 5-formyl-2-thiopheneboronicacid, pubchem1722
PubChem CID 2773430
IUPAC Name (5-formylthiophen-2-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(S1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Formylthiophene-2-boronic acid
Punto di fusione ∽124°C (decomposition)
Quantità 5 g
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 155.97
Percent Purity 97%