Learn More
5-H-Octafluoropentanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30415873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415873 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415873 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO273148500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-H-Octafluoropentanoic Acid
CAS 376-72-7
Formula molecolare C5 H2 F8 O2
Quantità 500 mg
Sinonimo 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentanoic Acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,-Octafluoropentanoic Acid, 5-H-Octafluoropentanoic Acid, ω-Hydrooctafluorovaleric Acid, ω-Hydroperfluorovaleric Acid, ω-Monohydrooctafluoropentanoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C5H2F8O2/c6-1(7)3(8,9)5(12,13)4(10,11)2(14)15/h1H,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 246.055
Peso formulazione 245.993