Learn More
5-H-Octafluoropentanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30420062
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420062 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30420062 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO2731481G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-H-Octafluoropentanoic Acid
CAS 376-72-7
Formula molecolare C5 H2 F8 O2
Quantità 1 g
Sinonimo 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentanoic Acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,-Octafluoropentanoic Acid, 5-H-Octafluoropentanoic Acid, ω-Hydrooctafluorovaleric Acid, ω-Hydroperfluorovaleric Acid, ω-Monohydrooctafluoropentanoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C5H2F8O2/c6-1(7)3(8,9)5(12,13)4(10,11)2(14)15/h1H,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 246.055
Peso formulazione 245.993