Learn More
5-Hexenoic acid, 98%
Codice prodotto. 13458668 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13458668 5 g 5g
13448668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13458668 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449520050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1577-22-6 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1577-22-6
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.14
InChI Key XUDOZULIAWNMIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hexenoic acid, delta-hexenoic acid, acmc-1bnq8
PubChem CID 15308
IUPAC Name hex-5-enoic acid
SMILES C=CCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hexenoic acid
Densità 0.9610g/mL
Punti di ebollizione 203.0°C
Punto d'infiammabilità 104°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2=CH(CH2)3CO2H
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.961
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Hexenoic acid