Learn More
5-Hexenoic acid, 99%
Codice prodotto. 11343416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11343416 5 g 5g
11333416 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11343416 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12863.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1577-22-6 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
5-Hexenoic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Hexenoic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1577-22-6
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.144
Numero MDL MFCD00046558
InChI Key XUDOZULIAWNMIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hexenoic acid, delta-hexenoic acid, acmc-1bnq8
PubChem CID 15308
IUPAC Name hex-5-enoic acid
SMILES C=CCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hexenoic acid
Densità 0.961
Punti di ebollizione 107°C (17 mmHg)
Punto d'infiammabilità 104°C (219°F)
Indice di rifrazione 1.434
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1743172
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 99%