Learn More
5-Hexyn-3-ol, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11357445
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357445 5 g 5g
11347445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357445 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05437.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19780-84-8
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.145
Numero MDL MFCD00041593
InChI Key AJYGRAORQSCNED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hexyn-3-ol, 1-hexyn-4-ol, 4-hydroxy-1-hexyne, 4-hydroxy-1hexyne, acmc-1buup, ajygraorqscned-uhfffaoysa
PubChem CID 89223
IUPAC Name hex-5-yn-3-ol
SMILES CCC(CC#C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hexyn-3-ol
Punti di ebollizione 58°C to 59°C (25 mmHg)
Punto d'infiammabilità 43°C (109°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN1987
Beilstein 1698904
Peso formulazione 98.15
Percent Purity ≥98%