Learn More
5-Hexynenitrile, 98%
Codice prodotto. 10781925 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10781925 5 g Bottiglia in vetro 5g
10135800 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10781925 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 307370050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 14918-21-9 | C6H7N | 93.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14918-21-9
Formula molecolare C6H7N
Molecular Weight (g/mol) 93.13
Numero MDL MFCD00001978
InChI Key JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-hexynenitrile, 5-cyano-1-pentyne, acmc-1c81n, 5-hexynenitrile 1g
PubChem CID 139852
IUPAC Name hex-5-ynenitrile
SMILES C#CCCCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Hexynenitrile
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Amber
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 115°C to 117°C
Punto d'infiammabilità 42°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC∽C(CH2)3CN
Indice di rifrazione 1.4390 to 1.441
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.88
Peso formulazione 93.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid