Learn More
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, TRC
Codice prodotto. 30395610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395610 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395610 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9495602.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Juglone
CAS 481-39-0
Formula molecolare C10 H6 O3
Quantità 2.5 g
Sinonimo 1,4-Naphthalenedione, 5-hydroxy-, 1,4-Naphthoquinone, 5-hydroxy- (8CI), Juglone (6CI), 1,4-Dihydro-1,4-dioxo-5-hydroxynaphthalene, 5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione, 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-Hydroxynaphthoquinone, 8-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, Akhnot, C.I. 75500, C.I. Natural Brown 7, Juglon, NSC 153189, NSC 34266, NSC 622948, Natural Brown 7, Nucin, Regianin, Walnut Extract
InChI Formula InChI=1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H
SMILES Oc1cccc2C(=O)C=CC(=O)c12
IUPAC Name 5-hydroxynaphthalene-1,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 174.15
Peso formulazione 174.0317