Learn More
5-Hydroxy-1-tetralone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Hydroxy-1-tetralone |
| CAS | 28315-93-7 |
| Formula molecolare | C10H10O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-oxo-5-hydroxynaphthalene, 5-Hydroxy-alpha-tetralone, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-hydroxynaphthyl-1-one, 5-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 3,4-Dihydro-5-hydroxy-1(2H)-naphthalenone, 5-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 5-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1,3,5,11H,2,4,6H2 |
| SMILES | Oc1cccc2C(=O)CCCc12 |
| IUPAC Name | 5-hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.19 |
| Peso formulazione | 162.0681 |